Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease
Gewonnen aus Schweinepankreas. HyClone™ Trypsinprotease wird verwendet, um adhärente Zellen von Substraten oder Oberflächen zu lösen, an denen sie haften.
Marke: Cytiva SH30236.02
36.96 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gewonnen aus Schweinepankreas
- Vor Hydration und Abfüllung mit Gammastrahlung behandelt
- Ohne Zusatz von Calcium und Magnesium
Spezifikation
Gefroren lagern | |
0,05% (1x) | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Calcium, Kein Magnesium | |
Schweinepankreas |
Trypsin, 0,05 % 1x, mit 0,5 g Schweinetrypsin (1:250/l gammabestrahlt) in HBSS mit 0,2 g/l EDTA, ohne Calcium, Magnesium, 500 ml (flüssig) | |
Flüssig | |
Schweinetrypsin, HBSS, EDTA | |
500 mL |