Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Zusammensetzung:
0,5 g Schweinetrypsin (1:250/l gammabestrahlt) in HBSS mit 0,2 g/l EDTA
2,5 g Schweinetrypsin (1:250/L gammabestrahlt) in HBSS mit 0,2 g/L EDTA
2.5 g porcine trypsin (1:250/L gammabestrahlt) in HBSS mit 1 g/L EDTA
25,0 g Schweinetrypsin (1:250/l) im HBSS
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium
Kein Calcium, Kein Magnesium, No EDTA, No Phenol Red
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Gewonnen aus Schweinepankreas
- Vor Hydration und Abfüllung mit Gammastrahlung behandelt
- Ohne Zusatz von Calcium und Magnesium
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Gefroren lagern |
| Konzentration | 0,25 % (1x) |
| Form | Flüssig |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Trypsin, Schwein, Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS), EDTA |
| Ohne Additive | Kein Calcium, Kein Magnesium |
| Zusammensetzung | 2,5 g Schweinetrypsin (1:250/L gammabestrahlt) in HBSS mit 0,2 g/L EDTA |
| Menge | 100 mL |
| Quelle | Schweinepankreas |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TRYPSIN 0.25% EDTA
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.