Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin-Protease
Artikelnummer. 10217723
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Zusammensetzung:
0,5 g Schweinetrypsin (1:250/l gammabestrahlt) in HBSS mit 0,2 g/l EDTA
2,5 g Schweinetrypsin (1:250/L gammabestrahlt) in HBSS mit 0,2 g/L EDTA
2.5 g porcine trypsin (1:250/L gammabestrahlt) in HBSS mit 1 g/L EDTA
25,0 g Schweinetrypsin (1:250/l) im HBSS
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium
Kein Calcium, Kein Magnesium, No EDTA, No Phenol Red
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
500 Milliliter
Product Code. 10217723
missing translation for 'mfr': Cytiva SV30037.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gewonnen aus Schweinepankreas. HyClone™ Trypsinprotease wird verwendet, um adhärente Zellen von Substraten oder Oberflächen zu lösen, an denen sie haften.
    • Gewonnen aus Schweinepankreas
    • Vor Hydration und Abfüllung mit Gammastrahlung behandelt
    • Ohne Zusatz von Calcium und Magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Gefroren lagern
Konzentration 2,5 % (10x)
Form Flüssig
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Trypsin, Schwein, Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS)
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, No EDTA, No Phenol Red
Zusammensetzung 25,0 g Schweinetrypsin (1:250/l) im HBSS
Menge 100 mL
Quelle Schweinepankreas
compliance-icons
Product Identifier
  • Trypsin 2.5%(10X) Solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: trypsin