Learn More
Cytiva Normales HyClone™ fötales Kälberserum, Herkunftsland USA
Verstärkt das Zellkulturwachstum in Forschungsanwendungen, eine wirtschaftliche Alternative zu charakterisiertem und definiertem fötalem Kälberserum
Marke: Cytiva SH30088.03IH25-40
427.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt anhand „True Pool“-Technologie, damit Gleichförmigkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche gegeben ist
- Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC und IgG | |
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Fötales Kälberserum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bestrahlt, hitzeinaktiviert | |
500 mL | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
500 ml | |
Standard | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämadsorbing-Wirkstoffe Tollwutvirus und Reovirus | |
Ja | |
Nein |