Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4MAb Medien in Pulverform
Artikelnummer. 10153252
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 10153252
Marke: Cytiva SH30535.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Steigern Sie die Prozessausbeute für die Herstellung humaner und humanisierter rekombinanter Antikörper.
SFM4MAb ist eine Formulierung mit geringem Proteingehalt, optimiert für die nachgeschaltete Aufreinigung unter Verwendung von Protein A, Protein G und anderen Grundsubstanzen zur Vereinfachung der Produktrückgewinnung. Das Medium wird mit einem geschützten Lipid- und Phospholipid-Komplexbildungsprozess formuliert, um die Stabilität und Wachstumsförderung verschiedener Zelltypen zu verbessern.
SFM4MAb ist in flüssiger und pulverförmigem Format in anwenderfreundlicher Verpackung erhältlich.
  • Entwickelt für hohe Zellausbeute und Antikörperproduktion
  • Komplexe Lipide für höhere Stabilität
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
  • Optimiert für Protein A, Protein G und andere Reinigungs-Grundsubstanzen
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Menge 5 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit