Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4 Insect™ Medien
Unterstützen das Wachstum vieler wichtiger Insektenzelllinien und die Produktion einer Vielzahl rekombinanter Proteine. HyClone™ SFM4 Insect™ Medien enthalten keine tierischen Bestandteile (ADCF).
Marke: Cytiva SH30913.02
76.83 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
cGMP | |
SFM4Insect mit L-Glutamin, flüssig | |
Insektenzellmedium | |
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat | |
1000 mL |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES |