Learn More
Cytiva HyClone™ phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Artikelnummer. p-7058035
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
6 x 500 ml
6 × 1.000 ml
Konzentration:
1 X
10 X
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10572193
Marke: Cytiva SH30256.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puffer-Zellkulturwachstum mit PBS
  • QC-getestete Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Endotoxin-Gehalt =1,0 EU/ml
pH 7,0 bis 7,2
Menge 1.000 ml