Learn More
Cytiva HyClone™ phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Puffer-Zellkulturwachstum mit PBS
Brand: Cytiva SH30258.01
27.48 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21860" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
- QC-getestete Lösung
Specifications
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien | |
10 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot | |
7,0 bis 7,2 |
15 bis 30 °C | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
=1,0 EU/ml | |
500 ml |