Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30401.02IR25-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gamma-Globulin, alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Inorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, Prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Steril | |
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen | |
≤ 25 EU/ml | |
Ja |
USDA-Bestimmungen | |
1000 mL | |
0,1 μm Filtration | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Nein | |
Ja |