Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
An excellent and cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
97.40 € - 167.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern, <20 °C |
---|---|
Age | <10 Tage |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Serum |
Produkttyp | Rinderserum von neugeborenen Kälbern |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16211112
|
Cytiva
SH30401.01IR30-40 |
500 ml |
97.40 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16241112
|
Cytiva
SH30401.02IR30-40 |
1.000 ml |
167.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Supplements cell culture growth
- Sourced from animals that are typically less than 10 days old
- Manufactured in accordance with cGMP guidelines at an ISO 9001: 2008 accredited facility
- Conforms to USDA regulations
- Traceable
- Filtered
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern, <20 °C | |
Neuseeland | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
Bestrahlt (30–40 kGy) | |
HyClone™ |
<10 Tage | |
Serum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Ergänzung für das Zellkulturwachstum |