Learn More
Cytiva HyClone™ Fötales Kälberserum aus Neuseeland
Marke:  Cytiva SH30401.02IH
Artikelnummer. 12614237
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eine hochwertige Alternative zu FKS. Zur Herstellung dieses Serums werden die gleichen Probenahme- und Verarbeitungsverfahren, einschließlich Blutentnahme, verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose
< –1 °C
1000 mL
0,1 μm Filtration
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Ja
USDA-geprüft
USDA-Bestimmungen
Fötales Kälberserum aus Neuseeland
Steril
Hitzeinaktiviert
≤ 25 EU/ml
Ja
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Fötales Kälberserum aus Neuseeland > Menge: 1000 ml; Verarbeitung: Hitzeinaktiviert