Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen ergänztes Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose |
| Puffer | Lactat-Dehydrogenase |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Herkunftsland | Neuseeland |
| Zusatzstoff | Alkalische Phosphatase |
| Produkttyp | Eisen-ergänztes neugeborenes Kälberserum |
| Menge | 1000 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Hitzeinaktiviert |
| Mehr anzeigen |