Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen ergänztes Kälberserum, Ursprung Neuseeland
Artikelnummer. 12320043
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 12320043
Marke: Cytiva SH30626.02HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbessert das Zellkulturwachstum, enthält drei- bis viermal so viel Eisen und Transferrin wie FKS oder Pferdeserum
  • Endotoxin- und Bioburden-Spiegel geprüft
  • Studien zur Wachstumsförderung haben verschiedene Produktanwendungen demonstriert
  • Übertrifft FKS häufig in vielen Anwendungen
  • Stammt von Tieren, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, Glutamat-Pyruvat-Transaminase (SGTP), Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (SGOT), Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Glukose, pH, Osmolalität, Eisen, Gesamteisenbindungsvermögen (TIBC), Sättigungskonzentration und IgG
Age <10 Tage
Herkunftsland Neuseeland
Form Gefroren
Produkttyp Serum von neugeborenen Kälbern
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Mit Eisen ergänzt, hitzeinaktiviert
Getestet auf Fluoreszierender Antikörper, Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, bovines respiratorisches Syncytialvirus, bovines virales Durchfallvirus, Tollwut, Reovirus, zytopathogene Wirkstoffe (z. B. IBR) und hämadsorbierende Wirkstoffe (z. B. PI3)
Hitzeinaktiviert Ja
Produktlinie HyClone