Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen supplementiertes Kälberserum, US-Herkunft
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
HyClone Eisen-ergänztes Kälberserum aus den USA wird durch Venenpunktion nicht gesäugter Kälber gewonnen, die einen außergewöhnlich hohen Transferrinspiegel besitzen. Dieses Serum wird sorgfältig mit Eisen ergänzt, um den Transferrinspiegel des Serums auf physiologische Level anzuheben. Nach der Supplementierung enthält das Serum drei- bis viermal so viel Eisen und Transferrin wie fötales Kälberserum (FBS) oder Pferdeserum.
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Beschreibung | Kälberserum (USA), mit Eisen ergänzt |
| Produkttyp | Rinderserum von Kälbern |
| Menge | 500 ml |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Ohne |
| Getestet auf | Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |
| Mehr anzeigen |