Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, US Origin
Artikelnummer. p-7087594
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1.000 ml
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25–40 kGy)
Nicht bestrahlt
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
12829447 500 mL Bestrahlt, hitzeinaktiviert -
16211092 1.000 ml Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25–40 kGy) 1 Liter
16685735 1000 mL Bestrahlt 1 Liter
16605745 1000 mL Nicht bestrahlt 1 Liter
16625755 100 mL Ohne 100 Milliliter
16635755 1000 mL Ohne 1 Liter
6 options
Artikelnummer. 12829447
Marke: Cytiva SH30072.03IH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Contains additional iron that boosts serum transferrin levels to physiological levels
  • Ergänzt durch Eisen und wachstumsfördernde Faktoren
  • Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
  • Eine kostengünstige Alternative zu FKS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
Age 16 bis 22 Wochen
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Quelle Formelgefütterte Kalbfleischkälber
Verarbeitung Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Getestet auf Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Endotoxin-Konzentration <10 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ergänzung für das Zellkulturwachstum
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration <10 mg/dl
Mit Eisen ergänzt Ja
Produktlinie HyClone