Learn More
HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, EP Specifications, Cytiva Artikelnummer.: 16022052
HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, EP Specifications, Cytiva
Artikelnummer. 16022052
200 L
Click to view available options
Menge:
20 L
200 L
Artikelnummer. 16022052
Marke: HyClone products Cytiva CH30154.05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes
  • Wird umfassend gereinigt, um die strengen Spezifikationen der United States Pharmacopeia (USP) zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Injektionswasser (WFI) wird in nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen hergestellt, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu gewährleisten
  • Die tatsächlichen Testergebnisse auf einem CoA werden nicht aus Systemproben entnommen, sondern müssen aus tatsächlich verpackten Proben der gegebenen Charge stammen
  • Zur Weiterverwendung in Produktion oder Forschung vorgesehen.
  • Nicht für die Verwendung in der Diagnose oder Therapie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Verpackung Einwegbeutel mit Öffnung oben
Gefiltert durch 0,1 µm-Sterilfilter
Menge 200 L
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie HyClone™
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, EP Specifications, Cytiva >