Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Optimiert für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten.
114.55 € - 426.00 €
Spezifikation
Weitere Assays | Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Produkttyp | FBS-Ersatzserum |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12339772
|
Cytiva
SH30066.02HI |
100 mL | Hitzeinaktiviert |
114.55 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17662065
|
Cytiva
SH30066.03IH25-40 |
500 ml | Heat Inactivated, Irradiated (25 to 40 doses) |
426.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16291072
|
Cytiva
SH30066.03IR25-40 |
500 mL | Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen |
402.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17256886
|
Cytiva
SH30066.03IR30-45 |
500 mL | Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen |
402.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-12-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. | |
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
≤ 10 EU/ml | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
Nein |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
FBS-Ersatzserum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |