Learn More
Cytiva HyClone™ fötaler Klon II
Marke: Cytiva SH30066.03HI
377.08 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. | |
FetalClone II Serum (USA), hitzeinaktiviert | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 10 EU/ml | |
Ja | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
USDA-geprüft |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Vereinigte Staaten | |
500 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Geeignet für eine Vielzahl von Zelllinien | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein |