Learn More
Cytiva HyClone™ fötaler Klon I -Serum
HyClone™ FetalClone™ I ist eine Alternative zum fötalen Kälberserum, die für das Wachstum von Hybridomas mit vergleichbaren IgG-Werten wie bei FKS optimiert ist.
Marke: Cytiva SH30080.03HI
467.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Vereinigte Staaten | |
500 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Ja | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
FetalClone I Serum (USA), hitzeinaktiviert | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein |