Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt
Artikelnummer. 11511851
Click to view available options
Menge:
100 ml
100 mL
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11511851
Marke: Cytiva SH30088.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit standardmäßigem fötalem Kälberserum (FKS) von Cytiva HyClone™ aus den USA
  • Unterstützen das Zellkulturwachstum
  • Standardgütegrad
  • Aseptisch verpackt in einem Reinraum der Klasse 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, IgG
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Standardmäßiges fötales Kälberserum, Herkunftsland USA
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 100 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Güte Standard
Verarbeitung Ohne
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration Nur zur Information
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration Nur zur Information
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft