Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), geprüft auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen)
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Gefiltert durch sequentielle Filter mit Porengröße 40 nm (0.04 μm)
- Endotoxin: ≤ 10 EU/ml; Hämoglobin≤ 10 mg/dl
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | 1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, GOT, Serum, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Triglyceride, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, SGPT, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C |
| Zertifizierung/Konformität | EMEA-zertifiziert |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Herkunftsland | United States |
| Spezialitätentyp | Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft |
| Menge | 500 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 40 nm |
| Güte | Definiert, Speziell geprüft |
| Verarbeitung | Hitzeinaktiviert |
| Mehr anzeigen |