Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)
Artikelnummer. 12684227
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 35 Dosen)
Bestrahlt, 30 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
1 Liter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12684227
Marke: Cytiva SH30406.03HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enhance growth of cells with New Zealand sourced HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum.
  • HyClone Characterised Fetal Bovine Serum (FBS), neuseeländischer Herkunft, wird sorgfältig in unserer eigenen neuseeländischen Einrichtung gesammelt, verarbeitet und gefiltert.
  • Die große Ausdehnung des Pazifischen Ozeans hat die Inseln Neuseelands vor vielen äußeren Einflüssen geschützt, sowohl geographisch als auch biologisch.
  • Einer der Vorteile dieser Isolierung besteht darin, dass Neuseeland die wenigsten Meldungen von Rinderkrankheiten der Welt aufweist. Dadurch wird Charakterisiertes FKS aus Neuseeland zu einer hervorragenden Quelle für Kälberserum, da dieses Serum eine größere Sicherheit bietet.
  • Charakterisiertes FKS, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert.
  • Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Progesteron, Chlorid, Insulin, anorganischer Phosphor, PTH, Glukose, Cholesterin, Kupfer, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglyceride, IgG, Gammaglobulin, pH-Wert, Phospholipide, Osmolalität, alkalische Phosphatase, Eisen, Laktat-Dehydrogenase, TIBC, SGPT, prozentuale Sättigung, SGOT, B, B, B, Niacin, Biotin, Retinol, Carotin, Tocopherol, B12, Folsäure, Vitamin C, 1,25 Dihydroxy-Vitamin D, Gesamtprotein, Albumin und Blut-Harnstoff-Stickstoff
Inhalt und Lagerung Bei oder unter –10 °C lagern
Herkunftsland Neuseeland
Form Lösung
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 1 L
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Güte Charakterisiert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 20 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft