Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)
Enhance growth of cells with New Zealand sourced HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum.
Marke: Cytiva SH30406.03IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HyClone Characterised Fetal Bovine Serum (FBS), neuseeländischer Herkunft, wird sorgfältig in unserer eigenen neuseeländischen Einrichtung gesammelt, verarbeitet und gefiltert.
- Die große Ausdehnung des Pazifischen Ozeans hat die Inseln Neuseelands vor vielen äußeren Einflüssen geschützt, sowohl geographisch als auch biologisch.
- Einer der Vorteile dieser Isolierung besteht darin, dass Neuseeland die wenigsten Meldungen von Rinderkrankheiten der Welt aufweist. Dadurch wird Charakterisiertes FKS aus Neuseeland zu einer hervorragenden Quelle für Kälberserum, da dieses Serum eine größere Sicherheit bietet.
- Charakterisiertes FKS, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert.
- Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie).
Spezifikation
Progesteron, Chlorid, Insulin, anorganischer Phosphor, PTH, Glukose, Cholesterin, Kupfer, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglyceride, IgG, Gammaglobulin, pH-Wert, Phospholipide, Osmolalität, alkalische Phosphatase, Eisen, Laktat-Dehydrogenase, TIBC, SGPT, prozentuale Sättigung, SGOT, B, B, B, Niacin, Biotin, Retinol, Carotin, Tocopherol, B12, Folsäure, Vitamin C, 1,25 Dihydroxy-Vitamin D, Gesamtprotein, Albumin und Blut-Harnstoff-Stickstoff | |
Neuseeland | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Charakterisiert | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
HyClone™ |
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Lösung | |
1 L | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
Bestrahlt | |
≤ 20 EU/ml | |
≤ 25 mg/dl | |
Ja |