Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung
Artikelnummer. 10798134
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
1.000 ml
6 x 500 ml
10 L
20 L
6 × 1.000 ml
Konzentration:
1 X
10 X
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Ohne
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Kein Phenolrot
Packungsgröße:
10 Liter
100 Milliliter
1000 Milliliter
20 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10798134
Marke: Cytiva SH30264.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puffer für Zellkulturanwendungen mit PBS in der Lösung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung HyClone Dulbeccos Phosphate Buffered Salines (DPBS) mit Kalzium, Magnesium, ohne Phenolrot
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Sterilität Steril
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Calcium, Magnesium
Ohne Additive Kein Phenolrot
Endotoxin-Gehalt ≤ 0,025 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum
Osmolalität 276 ±10 mOsm/kg H2O
pH 7 bis 7,6
Menge 500 ml
Kennzeichnung RUO