Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung
Puffer für Zellkulturanwendungen mit PBS in der Lösung
Marke: Cytiva SH30028.03
27.59 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen | |
HyClone Dulbeccos Phosphat-gepufferte Salzlösungen (DPBS) Ohne Kalzium, Magnesium, Phenolrot | |
Flüssig | |
Steril | |
Ohne | |
≤ 0,025 EU/ml | |
276 ±10 mOsm/kg H2O | |
1.000 ml |
15 bis 30 °C | |
1 X | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot | |
Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum | |
7 bis 7,6 | |
RUO |