Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, Pulver
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
50 L
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
2.50 Kilogramm
Beschreibung
Pufferkultur mit HyClone™ phosphatgepufferte Saline (PBS) von Dulbecco, Pulver.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Pulver |
| Sterilität | Unsteril |
| Ohne Additive | Kein Calcium, Kein Magnesium |
| Menge | 50 L |