Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
6 × 1.000 ml
Mit Additiven:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Kein Glutamin, No Phenol Red
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Keine HEPES
missing translation for 'unitSize'
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Descrizione
- Format: Flüssig
Specifica
Specifica
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM/hoher Glucosegehalt, ohne L-Glutamin, Natriumpyruvat |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glukose |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat |
| Menge | 6 × 1.000 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto