Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
6 × 1.000 ml
Mit Additiven:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Kein Glutamin, No Phenol Red
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Keine HEPES
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM/hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin, Natriumpyruvat |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin, Natriumpyruvat |
| Ohne Additive | Keine HEPES |
| Menge | 6 x 500 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |