Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium (DMEM), das nach ISO9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
25.15 € - 145.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Produkttyp | DMEM/LOW mit L-Glutamin, Natriumpyruvat |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10465595
|
Cytiva
SH30021.FS |
6 x 500 mL |
145.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10529702
|
Cytiva
|
500 mL |
25.15 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10443332
|
Cytiva
|
1.000 ml |
33.25 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Alle Rohmaterialien werden strengen Qualitätskontrollprüfungen unterzogen, um das entsprechende Qualitätsniveau zu bestätigen.
- Geprüft für die Bestimmung, ob Bestandteile eines Mediums tierischen Ursprungs sind oder beim Herstellungsprozess mit Substanzen tierischen Ursprungs in Berührung gekommen sind
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Wasser in Prozessqualität hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
DMEM/LOW mit L-Glutamin, Natriumpyruvat | |
0,1 μm steril gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium