Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum, Herkunft: USA, bestrahlt 30-45 kGy
Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle.
Marke:  Cytiva SH30074.04IR30-45
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.15240kg
Artikelnummer. 17642075
  • 145.00 € / 1 Liter
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Getestet auf infektiöse Pferde-Anämie
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 °C bis 8 °C lagern.
1.000 ml
≤ 10 EU/ml
Nicht bestimmbar
Vereinigte Staaten
Bestrahlt
≤ 10 mg/dl