Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum, Herkunft: USA, bestrahlt 25-40 kGy, hitzeinaktiviert
Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle.
Marke: Cytiva SH30074.03IH25-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59850kg
Beschreibung
- Getestet auf infektiöse Pferde-Anämie
- Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
500 ml | |
≤ 10 mg/dl |
Vereinigte Staaten | |
Bestrahlt | |
Nicht bestimmbar |