Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
Marke: Cytiva SH30074.04IR25-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Sorgfältig von Tieren gewonnen, die mit angereicherter Nahrung gefüttert wurden, um richtige Ernährung sicherzustellen
- Zur Verringerung der Lipidkonzentration muss die Pferdeherde fasten, anschließend wird das Blut in einer speziellen Einrichtung unter Verwendung aseptischer Verfahren entnommen
- Bei jedem Pferd werden Coggins-Tests auf infektiöse Pferdeanämie durchgeführt
Spezifikation
>6 Monate | |
Flüssig | |
1.000 ml | |
Bestrahlt (25–40 kGy) | |
Nein | |
HyClone™ |
Vereinigte Staaten | |
Pferdeserum | |
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl |