Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden.
29.20 € - 83.15 €
Spezifikation
Weitere Assays | Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Natrium, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Gesamt-Protein, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität |
---|---|
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Pferdeserum |
Sterilization Method | Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11581831
|
Cytiva
SH30074.02 |
Donor Equine Serum (U.S.) | 100 ml | Keine |
29.20 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12319822
|
Cytiva
SH30074.03HI |
Donor-Pferdeserum, Herkunftsland: USA, hitzeinaktiviert | 500 ml | Hitzeinaktiviert |
83.15 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11591831
|
Cytiva
SH30074.03 |
Donor Equine Serum (U.S.) | 500 ml | Keine |
59.30 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Natrium, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Gesamt-Protein, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität | |
Flüssig | |
Sequenziell, dreifach gefiltert, 100 nm |
Vereinigte Staaten | |
Pferdeserum | |
Zytopathogene Wirkstoffe, Rabiesvirus, Rabiesvirus, Reovirus |