Learn More
Cytiva HyClone™ Donor-Pferdeserum (USA)
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit Produkten aus den USA, die von ausgewählten Spenderherden stammen, die regelmäßig tierärztlich untersucht und behandelt werden.
Marke: Cytiva SH30074.03HI
80.99 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, Natrium, Kalium, GOT, Serum, Gesamt-Protein, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
Vereinigte Staaten | |
Pferdeserum | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
Zytopathogene Wirkstoffe, Rabiesvirus, Reovirus |
Donor-Pferdeserum, Herkunftsland: USA, hitzeinaktiviert | |
Flüssig | |
500 ml | |
Hitzeinaktiviert | |
Ja |