Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11998065
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11998065
Marke: Cytiva SH30003.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigen DMEM-Medien mit hohem Glukosegehalt. HyClone™ DMEM/HIGH-Medium, pulverförmig, wird nach ISO9001 -Verfahren hergestellt.
  • Qualitativ hochwertige klassische Medienformulierungen in praktischer Verpackung
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
  • Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp DMEM/hohe Glukosekonzentration mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat
Sterilization Method Unsteril
Mit Additiven Glutamin, Glukose
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 2 x 5 L
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • His SpinTrap Kit
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel; imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 15% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.