Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Wird für die Kultivierung vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet, einschließlich MDCK, Gliazellen, Fibroblasten und endothelialer Zellen. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Die Medien unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse und werden nach ISO9001:2000 -zertifizierten Prozessen hergestellt.
11.50 € - 219.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/ F12, 1:1 Medium, mit L-Glutamin, HEPES
Sterilität Steril gefiltert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Preis Menge & Verfügbarkeit  
10031492
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30023.02
1.000 ml Glutamin, HEPES
60.80 €
1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10611243
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30272.02
1.000 ml Glutamin Keine HEPES, Kein Phenolrot
33.55 €
1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10592994
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30126.FS
6 x 500 mL HEPES Kein Glutamin
219.00 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11571881
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30261.01
500 mL Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
25.25 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10593554
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30023.FS
6 x 500 mL Glutamin, HEPES
204.00 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10399383
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30271.FS
6 x 500 mL Glutamin Keine HEPES
171.00 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10473522
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30272.01
500 mL Glutamin No HEPES, No Phenol Red Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10770245
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30023.01
500 mL Glutamin, HEPES
25.90 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10043793
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30271.01
500 mL Glutamin Keine HEPES
34.55 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0.1μm-Filtration unterzogen
  • In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. benutzerfreundliche HyQPAK™-Sixpacks
  • Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12 -Medien 
  • Die Formulierung kombiniert eine hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12erhältlich sind
  • Enthält17.5 Millimolar Glukose 
  • Konzentration: 2.5 Millimolar L-Glutamin und 15 Millimolar HEPES
  • Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
Flüssig
Steril gefiltert
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
DMEM/ F12, 1:1 Medium, mit L-Glutamin, HEPES
0,1 μm steril gefiltert
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien