Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Enthält hochwertiges Kälberserum mit Eisenzusatz und wachstumsfördernden Faktoren
Marke: Cytiva SH30087.03HI
101.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alter zum Zeitpunkt der Erfassung: In der Regel16 - 22 Wochen
- Eisen - ergänzt durch zusätzliche wachstumsfördernde Komponenten
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Eisen und Komponenten natürlichen Ursprungs | |
500 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Cosmic Calf Kälberserum (USA) | |
Rinderserum von Kälbern | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
Ja |