Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Artikelnummer. 10136253
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen
Gammabestrahlt
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10136253
Marke: Cytiva SH30087.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält hochwertiges Kälberserum mit Eisenzusatz und wachstumsfördernden Faktoren
  • Alter zum Zeitpunkt der Erfassung: In der Regel16 - 22 Wochen
  • Eisen - ergänzt durch zusätzliche wachstumsfördernde Komponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Kälberserum; Cosmic Calf; 500 ml
Zusatzstoff Eisen und Komponenten natürlichen Ursprungs
Produkttyp Rinderserum von Kälbern
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt
Verarbeitung Ohne
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus