Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), U.S. Origin
Low in antibodies and high in growth factors to support robust growth and division of cells, including embryonic stem cells.
Marke:  Cytiva SH30071.04
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16645735
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zusätzliche Rückverfolgbarkeitstests von HyClone™ fötalem Kälberserum werden von einem Partnerunternehmen, Oritain, durchgeführt
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm)
  • Jede Charge wird einem Virus-Panel-Test gemäß 9 CFR 113.53 unterzogen
  • Charakterisierte FKS wird für viele Komponenten geprüft, darunter Gamma-Globulin, Glucose und IgG
  • Unterstützt starkes Wachstum und Teilung von Zellen, einschließlich embryonaler Stammzellen
  • Hergestellt mit „True Pool“-Technologie, um Abweichungen von Flasche zu Flasche zu minimieren
  • Vollständig rückverfolgbar bis zur ursprünglichen Quelle gemäß Zertifizierung von der International Serum Industry Association (ISIA)
  • In den USA gewonnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vereinigte Staaten
Fötales Kälberserum (FKS)
Steril
Charakterisiert
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
HyClone™
Serum
1000 mL
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Ohne
1000 ml