Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Supplement
Supplements cell culture with concentrated amino acids. Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications.
140.00 € - 540.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188, Kein Insulin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815261
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH31027.08
0,1 L
140.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16457695
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH31027.07
1 L
540.00 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Improve productivity and cell yield in fed-batch cultures by supplementing the cell culture medium to replace nutrients depleted during cell culture. HyClone Cell Boost 7a and Cell Boost 7b supplements are intended for use in combination with HyClone ActiPro ActiSM media as part of the ActiPro cell culture system formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
Cell Boost 7b is available as a convenient ready-to-use liquid feed solution or as a dry powder feed to be hydrated before use.
  • Designed to support modern manufacturing processes, Cell Boost 7b supplement is a concentrated solution of amino acids with an alkaline pH. Supplement is chemically defined, animal-derived component-free (ADCF), do not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol
  • Use Cell Boost 7a and 7b together to achieve high yields of mAbs and other proteins in CHO fed-batch processes
  • For convenience, this cell culture supplement is available as a ready-to-use liquid feed solution in addition to a dry powder format
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Pulver
Unsteril
Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188, Kein Insulin
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Supplement