Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1.000 ml
Form:
Flüssig
Pulver
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Verbessern Sie die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen, indem Sie das Zellkulturmedium ergänzen, um Nährstoffe zu ersetzen, die während der Zellkultur verbraucht werden
- Eine konzentrierte Lösung von Aminosäuren mit einem alkalischen pH-Wert
- Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturergänzungen, die zusammen zur Verbesserung der Proteinproduktion verwendet werden können.
- Entwickelt für die Unterstützung moderner Fertigungsprozesse
- Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und ohne Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptiden, Hydrolysaten, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
- Zur Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro und ActiSM Medien als Teil des ActiPro Zellkultursystems
- Formuliert, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) zu liefern
- Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ohne: L-Glutamin, Poloxamer 188 und Insulin |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Aminosäure-Supplement |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ertragreiche Proteinproduktion in CHO-Fed-Batch-Prozessen |
| Produktlinie | HyClone |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.