Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marke: Cytiva SH31120.02
375.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbessern Sie die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen, indem Sie das Zellkulturmedium ergänzen, um Nährstoffe zu ersetzen, die während der Zellkultur verbraucht werden
- Eine konzentrierte Lösung von Aminosäuren mit einem alkalischen pH-Wert
- Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturergänzungen, die zusammen zur Verbesserung der Proteinproduktion verwendet werden können.
- Entwickelt für die Unterstützung moderner Fertigungsprozesse
- Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und ohne Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptiden, Hydrolysaten, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
- Zur Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro und ActiSM Medien als Teil des ActiPro Zellkultursystems
- Formuliert, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) zu liefern
- Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
Spezifikation
Ohne: L-Glutamin, Poloxamer 188 und Insulin | |
Aminosäure-Supplement | |
HyClone™ |
Flüssig | |
Ertragreiche Proteinproduktion in CHO-Fed-Batch-Prozessen | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.