Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost5™ Ergänzung
Liefert Kultivierungsnährstoffe wie Lipide, Aminosäuren, Vitamine und Wachstumsfaktoren. Das HyClone™ Cell Boost™ 5 Supplement wurde mithilfe des Metabolic Pathway Design-Ansatzes entwickelt, um die Nachfrage im Bereich der FED-Batch-Zellkultur und der Medienanpassung zu stillen.
Marke:  Cytiva
282.74 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11566341
  • 336.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Cell Boost 5 (CN-F) pulverförmiges Supplement ohne L-Glutamin
  • Nicht steril
  • Chemisch definiert
  • Frei von Komponenten tierischen Ursprungs
  • Getestet an zahlreichen Zelllinien, einschließlich CHO, Hybridoma, NS0 und HEK 293
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Unsteril
100 g
Cell Boost Supplement
Anwendungen für Bioprocessing, Fed-Batch-Zellkultur und Medienanpassung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 71.8% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.