Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4 CHO™ Medien, flüssig
Click to view available options
Menge:
1000 mL
1000 mL-Flasche
6 x 1000 ml
Mit Additiven:
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Protein
Kein Glutamin, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Protein
Packungsgröße:
1000 Milliliter
6 Stück
Description
- Format: Flüssig
Specifications
Specifications
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | CDM4CHO Flüssigmedium |
| Sterilization Method | 0.2 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 |
| Ohne Additive | Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Protein |
| Menge | 1000 mL-Flasche |
| Zertifizierung/Konformität | cGMP |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
| Beschreibung | CDM4CHO-Medien |