Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (USA)
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
19.75 € - 160.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
USDA-Sicherheitstest enthalten | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10014813
|
Cytiva
SH30073.04 |
Kälberserum (USA) | 1.000 ml |
160.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11571831
|
Cytiva
SH30073.03 |
Kälberserum (USA) | 500 ml |
84.25 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12369812
|
Cytiva
SH30073.02HI |
Hitzeinaktiviertes Kälberserum (USA) | 100 ml |
31.45 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15735533
|
Cytiva
SH30073.04IR |
Bestrahltes Kälberserum (USA) | 1000 mL | ||||||
12869447
|
Cytiva
SH30073.04HI |
Hitzeinaktiviertes Kälberserum (USA) | 1.000 ml |
142.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10546863
|
Cytiva
SH30073.02 |
Kälberserum (USA) | 100 mL |
19.75 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16241092
|
Cytiva
SH30073.03IR25-40 |
Bestrahltes Kälberserum (USA), 25 bis 40 Dosen | 500 mL |
84.10 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ergänzung des Zellkulturwachstums mit dem US-amerikanischen HyClone™ Kälberserum, einer ausgezeichneten und kostengünstigen Alternative zum fötalen Kälberserum (FBS).
HyClone Kälberserum ist mit oder ohne Eisenergänzung erhältlich.Kälberserumprodukte enthalten außergewöhnlich hohe Transferrinspiegel, die, wenn sie ergänzt werden, drei- bis viermal so viel Eisen zur Verfügung stellen können wie FBS.In vielen Anwendungen wird die Leistung von Kälberserum der von FBS entsprechen oder diese sogar übertreffen.Kälberserum wird mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert.Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Steril | |
Ja |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm |