Learn More
Cytiva HyClone™ Wachstumsserum aus Rinderblut (USA)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit dem US-amerikanischen bovinem Wachstumsserum von HyClone™, einem leistungsstärksten Ersatz für fötales Kälberserum (FKS), bestehend aus Kälberserum, ergänzt durch chemisch definierte Komponenten.
217.00 € - 328.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
---|---|
Produkttyp | Bovine Growth Serum |
Menge | 500 ml |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12300003
|
Cytiva
SH30541.03HI |
Bovine Growth Serum | 500 ml | Hitzeinaktiviert |
217.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10453302
|
Cytiva
SH30541.03 |
Rinderwachstumsserum (USA) | 500 ml | Keine |
328.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Gefiltert durch sequentielle Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 μm)
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
500 ml | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 10 mg/dl |
Bovine Growth Serum | |
Steril | |
≤ 10 EU/ml |