Learn More
Cytiva HyClone™ Wachstumsserum aus Rinderblut
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
45.20 € - 217.00 €
Spezifikation
Weitere Assays | Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose, IgG. |
---|---|
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
Getestet auf | Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |
Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16201122
|
Cytiva
SH30541.03IR25-40 |
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) | 500 mL |
217.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10574324
|
Cytiva
SH30541.02 |
Ohne | 100 ml |
45.20 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11920958
|
Cytiva
SH30541.02HI |
Hitzeinaktiviert | 100 ml |
62.60 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Vorteile des Thermo Scientific HyClone Serum:Präzise, ausführliche Dokumentation, überprüft durch Audits
Grosses Produktsortiment mit Produkten verschiedener Herkunft
Eignungszertifikate verfügbar
ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 Zertifikate
Ursprung eindeutig ausgewiesen und zertifiziert
Validierte Postfiltrationsprozesse
Alter/Anmerkung: Age at time of collection,
Endo & Hemo tested/reported can be BVD+
FBS = Fetal Bovine Serum
NZ = New Zealand
SA = South America
AUS = Australia
Hersteller: SH30541.02 Art.-Nr.
Beschreibung: US Bovine Growth Serum (BGS), Filterung 3x100nm
Endo: 10
Menge: 100mL
Spezifikation
Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose, IgG. | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
Ja |
Steril | |
Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
≤ 10 mg/dl |