Learn More
Cytiva HyClone™ Antibiotische/antimykotische Lösung (Pen/Strep/Fungiezone)
Filter, sterilisiert Cytiva HyClone™ antibiotische antimykotische (Pen/Strep/Funkiezone) Lösung kontrolliert oder zerstört destruktive Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Hefe.
Marke:  Cytiva SV30079.01
53.25 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11536481
  • 56.05 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält 10,000 Einheiten Penicillin, 10,000 μg Streptomycin und 25 μg Amphotericin B pro ml
  • Breites Wirkungsspektrum gegen gramnegative und gramnegative Bakterien sowie gegen Pilze und Hefen
  • Üblicherweise als Mittel gegen Pilze, Hefe, Schimmel oder Bakterien verwendet
  • Übliche Konzentration beträgt 10 ml/l einer 100fachen Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gefroren lagern
Breitbandantibiotikum und - antimykotikum
Flüssig
100 mL
Antibiotische antimykotische Lösung (Pen/Strep/Fungizone), 100X
100 X
0,2 μm steril gefiltert
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HyClone Antibiotic/Antimycotic Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: streptomycin sulphate