Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen
Artikelnummer. p-7058076
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
Kit – zur Herstellung von 11 ml komplettem Medium
Packungsgröße:
1 Set
500 Milliliter
Artikelnummer. 11576351
Marke: Cytiva SH30879.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützen Sie die Expansion und Wartung undifferenzierter humaner mesenchymaler Stammzellen (hMSCs) mit dem HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Nicht differenzierte menschliche mesenchymale Stammzellen
Form Flüssig
Produkttyp Stammzell-Differenzierungsmedien
Sterilität Steril gefiltert
Menge 1.000 ml
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Beschreibung Basalmedium für mesenchymale Stammzellen