Learn More
UVP Flaschen und Zubehör für Hybridisierungsöfen
Marke: UVP 07-0194-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Spezifikation
Polypropylen, PTFE | |
Hybridisierungsflasche | |
Klar | |
UVP-Hybridisierungsöfen |
285 ml | |
DNA-, RNA- oder Proteinerkennung | |
Borosilikatglas | |
30 cm |